Tymol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14563.22
A14563.30
A14563.36
A14563.22EA
254
PLN
A14563.22
A14563.30
A14563.36
Tymol ≥98%
Tymol
Purity: 98+%
CAS No.: 89-83-8
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 102°(215°F)
pH: 5-7
Melting Point: 49-52°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 1907135
Merck Reference: 14,9399
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002309
Formuła:
2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH Temp. Wrzenia: 231…233 °C Temp. topnienia: 49…52 °C Gęstość: 0,970 Temp. Zapłonu: 102 °C (215 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002309 Numer CAS: 89-83-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-944-8 Jednostka: 2430 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,9399 |