Drukuj
Tymol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
150331000 150335000 150330025
ACRO150331000EA 296 PLN
ACRO150331000 ACRO150335000 ACRO150330025
Tymol 99%
Tymol
Formuła: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
Temp. Wrzenia: 232 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 48…52 °C
Gęstość: 0,96 g/cm³
Temp. Zapłonu: 102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002309
Numer CAS: 89-83-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-944-8
Jednostka: 2430
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,09476
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b3268b34e160525798cab810087412f9b9a9db6&vid=7293cafb537e97291a403e856ca7fdb0223ba714&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.05 %