Drukuj
4-Methylbenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
127809-5G 127809-100G 127809-25G
SIAL127809-5GEA 136 PLN
SIAL127809-5G SIAL127809-100G SIAL127809-25G
4-Methylbenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
4-Methylbenzyl alcohol
Formuła: C₈H₁₀O
Temp. Wrzenia: 217 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 59 °C
Gęstość: 0,978 g/cm³ (72 °C)
Numer MDL: MFCD00004664
Numer CAS: 589-18-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-639-1