4-Methylbenzyl alcohol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(Hydroxymethyl)toluole, p-Tolylmethanol, (4-Methylphenyl)methanol
A15315.14
A15315.22
A15315.36
A15315.14EA
358
PLN
A15315.14
A15315.22
A15315.36
4-Methylbenzyl alcohol ≥99%
4-Methylbenzyl alcohol
Purity: 99%
CAS No.: 589-18-4
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Melting Point: 57-61°
Boiling Point: 217°
MDL No.: MFCD00004664
Formuła:
C₈H₁₀O Temp. Wrzenia: 217 °C Temp. topnienia: 57…61 °C Gęstość: 0,978 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004664 Numer CAS: 589-18-4 Numer WE (dawny EINECS): 209-639-1 |