Drukuj
4-Methylbenzyl alcohol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Hydroxymethyl)toluole, p-Tolylmethanol, (4-Methylphenyl)methanol
155920250 155921000 155920050
ACRO155920250EA 249 PLN
ACRO155920250 ACRO155921000 ACRO155920050
4-Methylbenzyl alcohol 98%
4-Methylbenzyl alcohol
Formuła: C₈H₁₀O
Temp. Wrzenia: 217 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 56…61 °C
Gęstość: 0,978 g/cm³ (72 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004664
Numer CAS: 589-18-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-639-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals or needles or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
GC ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %