Alkohol 4-tert-butylobenzylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(4-(tert-Butyl)phenyl)methanol, (4-tert-Butylphenyl)methanol
B21260.06
B21260.14
B21260.22
B21260.06EA
318
PLN
B21260.06
B21260.14
B21260.22
Alkohol 4-tert-butylobenzylowy ≥98%
Alkohol 4-tert-butylobenzylowy
Purity: 98%
CAS No.: 877-65-6
Molecular Formula: C11H16O
Formula Weight: 164.25
Flash Point: 128°(262°F)
Refractive Index: 1.5170
Boiling Point: 139-140°/20mm
Beilstein Reference: 1860665
MDL No.: MFCD00004662
Formuła:
C₁₁H₁₆O Temp. Wrzenia: 139…140 °C (20 mmHg) Gęstość: 0,928 Temp. Zapłonu: 128 °C (262 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004662 Numer CAS: 877-65-6 Numer WE (dawny EINECS): 212-894-1 |