Drukuj
2,5-Ksylenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,5-Dimetylofenol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W359505-1KG-K W359505-5KG-K
SIALW359505-1KG-KEA 866 PLN
SIALW359505-1KG-K SIALW359505-5KG-K
2,5-Ksylenol, Sigma-Aldrich®
2,5-Ksylenol
Formuła: C₈H₁₀O
Temp. Wrzenia: 212 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 75 °C
Gęstość: 1,169 g/cm³ (15 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002237
Numer CAS: 95-87-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-461-5
Jednostka: 2261
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,10215