Drukuj
3,5-Ksylenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,5-Dimetylofenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
D175706-100G D175706-500G
SIALD175706-100GEA 146 PLN
SIALD175706-100G SIALD175706-500G
3,5-Ksylenol, Sigma-Aldrich®
3,5-Ksylenol
Formuła: C₈H₁₀O
Temp. Wrzenia: 222 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 61…64 °C
Gęstość: 0,968 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002307
Numer CAS: 108-68-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-606-5
Jednostka: 2261
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,10215