Drukuj
3,5-Ksylenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
144134-100G 144134-5G
SIAL144134-100GEA 235 PLN
SIAL144134-100G SIAL144134-5G
3,5-Ksylenol, Sigma-Aldrich®
3,5-Ksylenol
Formuła: C₈H₁₀O
Temp. Wrzenia: 222 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 61…64 °C
Gęstość: 0,968 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002307
Numer CAS: 108-68-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-606-5
Jednostka: 2261
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,10215