Drukuj
2,6-Ksylenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,6-Dimetylofenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
D175005-100G D175005-500G
SIALD175005-100GEA 134 PLN
SIALD175005-100G SIALD175005-500G
2,6-Ksylenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Ksylenol
Formuła: C₈H₁₀O
Temp. Wrzenia: 203 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 41…42 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002240
Numer CAS: 576-26-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-400-1
Jednostka: 2261
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,10215