Drukuj
2,6-Ksylenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,6-Dimetylofenol
D174904-25G D174904-5G
SIALD174904-25GEA 197 PLN
SIALD174904-25G SIALD174904-5G
2,6-Ksylenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Ksylenol
Formuła: C₈H₁₀O
Temp. Wrzenia: 203 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 41…42 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002240
Numer CAS: 576-26-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-400-1
Jednostka: 2261
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,10215