Drukuj
3,4-Ksylenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
D175404-100G D175404-500G D175404-5G
SIALD175404-100GEA 211 PLN
SIALD175404-100G SIALD175404-500G SIALD175404-5G
3,4-Ksylenol, Sigma-Aldrich®
3,4-Ksylenol
Formuła: C₈H₁₀O
Temp. Wrzenia: 227 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 62…65 °C
Gęstość: 1,023 g/cm³ (17 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002304
Numer CAS: 95-65-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-439-5
Jednostka: 2261
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,10215