Drukuj
2,3-Ksylenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3-Dimetylofenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
D174009-100G D174009-500G
SIALD174009-100GEA 625 PLN
SIALD174009-100G SIALD174009-500G
2,3-Ksylenol, Sigma-Aldrich®
2,3-Ksylenol
Formuła: C₈H₁₀O
Temp. Wrzenia: 217 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 75 °C
Gęstość: 0,965 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00002227
Numer CAS: 526-75-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-395-3
Jednostka: 2261
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,10215