Drukuj
2,6-Di-tert-butylo-4-metoksyfenol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisole
294160250 294161000
ACRO294160250EA 371 PLN
ACRO294160250 ACRO294161000
2,6-Di-tert-butylo-4-metoksyfenol 97%
2,6-Di-tert-butylo-4-metoksyfenol
Formuła: C₁₅H₂₄O₂
Temp. Wrzenia: 135…140 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 103…106 °C
Numer MDL: MFCD00008824
Numer CAS: 489-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-693-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 106 °C
GC ≥96.0 %