Drukuj
3,4-Dimetyloanizol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
137499-250G 137499-50G
SIAL137499-250GEA 1190 PLN
SIAL137499-250G SIAL137499-50G
3,4-Dimetyloanizol, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimetyloanizol
Formuła: C₉H₁₂O
Temp. Wrzenia: 200 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008396
Numer CAS: 4685-47-6
Numer WE (dawny EINECS): 225-142-2