Drukuj
2-Nitro-m-ksylen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Nitro-m-xylene, 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene, 2,6-Dimethylnitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
N28353-100G N28353-5G
SIALN28353-100GEA 240 PLN
SIALN28353-100G SIALN28353-5G
2-Nitro-m-ksylen, Sigma-Aldrich®
2-Nitro-m-ksylen
Formuła: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼225 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 14…16 °C
Gęstość: 1.112 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 87
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007181
Numer CAS: 81-20-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-333-6
Jednostka: 1665
ADR: 6.1 II