2-Nitro-4,5-ksylidyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15556.06
A15556.14
A15556.22
A15556.06EA
222
PLN
A15556.06
A15556.14
A15556.22
2-Nitro-4,5-ksylidyna ≥97%
2-Nitro-4,5-ksylidyna
Purity: 97%
CAS No.: 6972-71-0
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 138-143°
Beilstein Reference: 2209637
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007811
Formuła:
C₈H₁₀N₂O₂ Temp. topnienia: 138…143 °C Gęstość: 1,398 g/cm³ (–123.15 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007811 Numer CAS: 6972-71-0 Numer WE (dawny EINECS): 230-211-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |