Drukuj
3,5-Ksylidina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3,5-Dimetyloanilina
M-Clarity™ quality level = MQ200
137863-100ML 137863-500ML
SIAL137863-100MLEA 243 PLN
SIAL137863-100ML SIAL137863-500ML
3,5-Ksylidina, Sigma-Aldrich®
3,5-Ksylidina
Formuła: C₈H₁₁N
MW: 121.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 220
Temp. topnienia: 9.8
Gęstość: 0.9706 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007813
Numer CAS: 108-69-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-607-0
Jednostka: 1711
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,10217