Drukuj
2,6-Diizopropyloanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
157716-100ML 157716-500ML
SIAL157716-100MLEA 209 PLN
SIAL157716-100ML SIAL157716-500ML
2,6-Diizopropyloanilina, Sigma-Aldrich®
2,6-Diizopropyloanilina
Formuła: C₁₂H₁₉N
Temp. Wrzenia: 257 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008887
Numer CAS: 24544-04-5
Numer WE (dawny EINECS): 246-305-4