Drukuj
2,3-Dimetyloanilina , Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
D145807-100G D145807-500G
SIALD145807-100GEA 747 PLN
SIALD145807-100G SIALD145807-500G
2,3-Dimetyloanilina , Sigma-Aldrich®
2,3-Dimetyloanilina
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 222 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007732
Numer CAS: 87-59-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-755-0
Jednostka: 1711
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,10217