Drukuj
4-Metylobenzyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
M31201-100G M31201-25G
SIALM31201-100GEA 1200 PLN
SIALM31201-100G SIALM31201-25G
4-Metylobenzyloamina, Sigma-Aldrich®
4-Metylobenzyloamina
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 195 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 20…21 °C
Gęstość: 0,952 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008123
Numer CAS: 104-84-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-243-2
Jednostka: 2735
ADR: 8,III