4-Metylobenzyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 104-84-7
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5350
Melting Point: 12-13°
Boiling Point: 196-197°
Beilstein Reference: 956670
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008123
Formuła:
C₈H₁₁N Temp. Wrzenia: 196…197 °C Temp. topnienia: 12…13 °C Gęstość: 0,955 Temp. Zapłonu: 75 °C (167 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008123 Numer CAS: 104-84-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-243-2 Jednostka: 2735 ADR: 8,III |