Drukuj
4-Metylobenzyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
126400250 126401000 126400050
ACRO126400250EA 390 PLN
ACRO126400250 ACRO126401000 ACRO126400050
4-Metylobenzyloamina 98%
4-Metylobenzyloamina
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 195 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 13 °C
Gęstość: 0,95 g/cm³
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008123
Numer CAS: 104-84-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-243-2
Jednostka: 2735
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %