Drukuj
3-Methylbenzylamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: m-Tolylmethanamine, 3-(Aminomethyl)toluene
155480010 155480050 155480250
ACRO155480010EA 123 PLN
ACRO155480010 ACRO155480050 ACRO155480250
3-Methylbenzylamine 98%
3-Methylbenzylamine
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 202…205 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,966 g/cm³
Temp. Zapłonu: 80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008118
Numer CAS: 100-81-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-890-8
Jednostka: 2735
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %