2-Methylbenzylamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
o-Tolylmethanamine, 2-(Aminomethyl)toluene
L05243.03
L05243.06
L05243.14
L05243.03EA
260
PLN
L05243.03
L05243.06
L05243.14
2-Methylbenzylamine 98%
2-Methylbenzylamine
Purity: 98%
CAS No.: 89-93-0
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5440
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 1099406
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008112
Formuła:
C₈H₁₁N Temp. Wrzenia: 198…200 °C Temp. topnienia: < 0 °C Gęstość: 0,979 Temp. Zapłonu: 83 °C (181 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008112 Numer CAS: 89-93-0 Numer WE (dawny EINECS): 201-952-1 Jednostka: 2735 ADR: 8,III |