Drukuj
2-Methylbenzylamine 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: o-Tolylmethanamine, 2-(Aminomethyl)toluene
155630050 155630250
ACRO155630050EA 516 PLN
ACRO155630050 ACRO155630250
2-Methylbenzylamine 96%
2-Methylbenzylamine
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 196…197 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: < 0 °C
Gęstość: 0,97 g/cm³
Temp. Zapłonu: 83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008112
Numer CAS: 89-93-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-952-1
Jednostka: 2735
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5415 to 1.5435 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥95.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure