Izocyjanian 2,5-dimetylofenylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Isocyanato-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Xylyl isocyanate
L15999.03
L15999.06
L15999.03EA
202
PLN
L15999.03
L15999.06
Izocyjanian 2,5-dimetylofenylu ≥97%
Izocyjanian 2,5-dimetylofenylu
Purity: 97%
CAS No.: 40397-98-6
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5315
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 1100841
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013854
Formuła:
C₉H₉NO Temp. Wrzenia: 210 °C Gęstość: 1,043 Temp. Zapłonu: 90 °C (194 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00013854 Numer CAS: 40397-98-6 Jednostka: 2206 ADR: 6.1,II |