Izocyjanian 3,5-dimetylofenylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 54132-75-1
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5280
Boiling Point: 205°
Beilstein Reference: 774958
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013868
Formuła:
C₉H₉NO Temp. Wrzenia: 205 °C Gęstość: 1,045 Temp. Zapłonu: 83 °C (181 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00013868 Numer CAS: 54132-75-1 Numer WE (dawny EINECS): 258-987-0 Jednostka: 2206 ADR: 6.1,II |