Drukuj
2,4-Dimethylphenyl isocyanate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4-Xylyl isocyanate, 1-Isocyanato-2,4-dimethylbenzene
L11126.03 L11126.06
L11126.03EA 227 PLN
L11126.03 L11126.06
2,4-Dimethylphenyl isocyanate ≥98%
2,4-Dimethylphenyl isocyanate
Purity: 98+% CAS No.: 51163-29-2 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5350 Boiling Point: 114-115°/2mm Beilstein Reference: 386756 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013853
Formuła: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 114…115 °C (2 mmHg)
Gęstość: 1.041
Temp. Zapłonu: 87 °C (188 °F)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013853
Numer CAS: 51163-29-2
Jednostka: 2206
ADR: 6.1 II