Drukuj
Izocyjanian 2,6-dimetylofenylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,6-Xylyl isocyanate, 2,6-Dimethylphenylisocyanate, 2-Isocyanato-1,3-dimethylbenzene
L12805.06 L12805.14 L12805.03
L12805.06EA 518 PLN
L12805.06 L12805.14 L12805.03
Izocyjanian 2,6-dimetylofenylu ≥98%
Izocyjanian 2,6-dimetylofenylu
Purity: 98% CAS No.: 28556-81-2 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.5356 Boiling Point: 71-72°/3mm Beilstein Reference: 742593 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002012
Formuła: C₉H₉NO
Temp. Wrzenia: 71…72 °C (3 mmHg)
Gęstość: 1,057
Temp. Zapłonu: 86 °C (186 °F)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002012
Numer CAS: 28556-81-2
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,II