Drukuj
5-Jodo-m-ksylen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1-Iodo-3,5-dimethylbenzene, 3,5-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-5-iodobenzene, 3,5-Dimethyliodobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
392510-25ML 392510-5ML
SIAL392510-25MLEA 548 PLN
SIAL392510-25ML SIAL392510-5ML
5-Jodo-m-ksylen, Sigma-Aldrich®
5-Jodo-m-ksylen
Formuła: C₈H₉I
MW: 232.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 234…235 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1.61 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00060659
Numer CAS: 22445-41-6