Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ Alumina Neutral, Kolumny SPE
Dostawca: Avantor
7214-03EA 1080 PLN
7214-03 7214-04
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ Alumina Neutral, Kolumny SPE
Kolumny chromatograficzne
Kolumny BAKERBOND spe™ to jednorazowe kolumny z PP lub szkła wstępnie wypełnione sorbentami o wysokiej wydajności umieszczonymi pomiędzy dwoma spiekami PE o grubości 20 µm.
  • Na bazie krzemionki
  • Ekstrakcja związków z objętości roztworów próbek od kilkuset µl do 1 L
  • Przetwarzanie za pomocą próżni, nadciśnienia lub wirowania
Zastosowania ogólne: związki słabo lub umiarkowanie polarne.
Te kolumny SPE mogą być stosowane w trybie adsorpcji.