Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ Florisil, kolumny SPE
Dostawca: Avantor
7213-08EA 1370 PLN
7213-08 7213-23 7213-03
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ Florisil, kolumny SPE
Kolumny chromatograficzne
Kolumny BAKERBOND spe™ to jednorazowe kolumny z PP lub szkła wstępnie wypełnione sorbentami o wysokiej wydajności umieszczonymi pomiędzy dwoma spiekami PE o grubości 20 µm.
  • Na bazie krzemionki
  • Ekstrakcja związków z objętości roztworów próbek od kilkuset µl do 1 L
  • Przetwarzanie za pomocą próżni, nadciśnienia lub wirowania
Zastosowania ogólne: anality o niskiej do umiarkowanej polarności z roztworów innych niż wodne.
Te kolumny SPE mogą być stosowane w trybie adsorpcji.
Sposób pakowania: Niektóre kolumny są dostępne w bębnie z włókien wyłożonym folią, nazywanym Jumbo Pack. Aby uniknąć niewygodnego otwierania indywidualnych torebek, kolumny są luźno zapakowane w okładzinie z folii.