Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ Cyjan (CN), kolumny SPE
Dostawca: Avantor
7021-07EA 1930 PLN
7021-07 7021-02
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ Cyjan (CN), kolumny SPE
Kolumny chromatograficzne
Kolumny BAKERBOND spe™ to jednorazowe kolumny z PP lub szkła wstępnie wypełnione sorbentami o wysokiej wydajności umieszczonymi pomiędzy dwoma spiekami PE o grubości 20 µm.
  • Na bazie krzemionki
  • Ekstrakcja związków z objętości roztworów próbek od kilkuset µl do 1 L
  • Przetwarzanie za pomocą próżni, nadciśnienia lub wirowania
Zastosowania ogólne: anality niejonowe od niepolarnych do polarnych.
Te kolumny SPE mogą być stosowane w trybie odwróconego układu faz i trybie normalnego układu faz.