2-Jodo-m-ksylen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,3-Dimethyl-2-iodobenzene, 2-Iodo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethyliodobenzene, 2,6-Dimethyl-1-iodobenzene
A13439.06
A13439.14
A13439.06EA
649
PLN
A13439.06
A13439.14
2-Jodo-m-ksylen ≥98%
2-Jodo-m-ksylen
Purity: 98%
CAS No.: 608-28-6
Molecular Formula: C8H9I
Formula Weight: 232.07
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.6025
Boiling Point: 230-231°
Beilstein Reference: 1857414
MDL No.: MFCD00019012
Formuła:
C₈H₉I MW: 232.06 g/mol Temp. Wrzenia: 230…231 °C Temp. topnienia: 11.2 Gęstość: 1.620 Temp. Zapłonu: 110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00019012 Numer CAS: 608-28-6 |