3-Jodo-o-ksylen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11774.06
A11774.14
A11774.06EA
343
PLN
A11774.06
A11774.14
3-Jodo-o-ksylen ≥97%
3-Jodo-o-ksylen
Purity: 97%
CAS No.: 31599-60-7
Molecular Formula: C8H9I
Formula Weight: 232.07
Flash Point:
Formuła:
C₈H₉I Temp. Wrzenia: 98…100 °C (15 mmHg) Gęstość: 1,640 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041437 Numer CAS: 31599-60-7 |