Drukuj
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ aromatyczny kwas sulfonowy, kolumny SPE
Dostawca: Avantor
7090-03EA 1990 PLN
7090-03 7090-07 7090-01
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ aromatyczny kwas sulfonowy, kolumny SPE
Kolumny chromatograficzne
Kolumny BAKERBOND spe™ to jednorazowe kolumny z PP wstępnie wypełnione sorbentami o wysokiej wydajności umieszczonymi po między dwoma spiekami PE o grubości 20 µm.
  • Na bazie krzemionki
  • Ekstrakcja związków z objętości roztworów próbek od kilkuset µl do 1 L
  • Przetwarzanie za pomocą próżni, nadciśnienia lub wirowania
Zastosowania ogólne: anality jonowe, zasadowe.
Te kolumny SPE mogą być stosowane w trybie silnej wymiany kationowej.