Alkohol 3-(trilfulorometylo)benzylowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
A16739.06
A16739.14
A16739.06EA
354
PLN
A16739.06
A16739.14
Alkohol 3-(trilfulorometylo)benzylowy ≥97%
Alkohol 3-(trilfulorometylo)benzylowy
Purity: 97%
CAS No.: 349-75-7
Molecular Formula: C8H7F3O
Formula Weight: 176.14
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 79-80°/3mm
Beilstein Reference: 1450161
MDL No.: MFCD00004645
Formuła:
C₈H₇F₃O MW: 176.14 g/mol Temp. Wrzenia: 79…80 °C (3 mmHg) Gęstość: 1.293 Temp. Zapłonu: 84 °C (183 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004645 Numer CAS: 349-75-7 Numer WE (dawny EINECS): 206-489-9 |