Drukuj
Izotiocyjanian 3,5-Bis(trifluorometylo)fenylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-isothiocyanatobenzene, 1-Isothiocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
468517-1G 468517-5G
SIAL468517-1GEA 203 PLN
SIAL468517-1G SIAL468517-5G
Izotiocyjanian 3,5-Bis(trifluorometylo)fenylu, Sigma-Aldrich®
Izotiocyjanian 3,5-Bis(trifluorometylo)fenylu
Formuła: C₉H₃F₆NS
MW: 271.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 94…95 °C (19 mmHg)
Gęstość: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00040838
Numer CAS: 23165-29-9