Izotiocyjanian 3,5-Bis(trifluorometylo)fenylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-isothiocyanatobenzene, 1-Isothiocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
B20206.03
B20206.06
B20206.14
B20206.03EA
262
PLN
B20206.03
B20206.06
B20206.14
Izotiocyjanian 3,5-Bis(trifluorometylo)fenylu ≥98%
Izotiocyjanian 3,5-Bis(trifluorometylo)fenylu
Purity: 98%
CAS No.: 23165-29-9
Molecular Formula: C9H3F6NS
Formula Weight: 271.19
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.500
Odour: Irritating
Boiling Point: 109-110°/35mm
Beilstein Reference: 2990816
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00040838
Formuła:
C₉H₃F₆NS MW: 271.19 g/mol Temp. Wrzenia: 109…110 °C (35 mmHg) Gęstość: 1.485 Temp. Zapłonu: 108 °C (226 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040838 Numer CAS: 23165-29-9 ADR: 8 III |