Izotiocyjanian 3,5-Bis(trifluorometylo)fenylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-isothiocyanatobenzene, 1-Isothiocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
319520010
319520050
ACRO319520010EA
180
PLN
ACRO319520010
ACRO319520050
Izotiocyjanian 3,5-Bis(trifluorometylo)fenylu 99+%
Izotiocyjanian 3,5-Bis(trifluorometylo)fenylu
Formuła:
C₉H₃F₆NS Temp. Wrzenia: 63 °C (1,5 mmHg) Gęstość: 1,485 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040838 Numer CAS: 23165-29-9 Jednostka: 1760 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear to slightly hazy colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4980 to 1.5020 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |