Drukuj
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
232882-25G 232882-5G
SIAL232882-25GEA 684 PLN
SIAL232882-25G SIAL232882-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₄F₆O₂
MW: 258.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 260
Temp. topnienia: 140…144 °C
Gęstość: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000388
Numer CAS: 725-89-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-970-1