3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11325.06
A11325.14
A11325.22
A11325.06EA
419
PLN
A11325.06
A11325.14
A11325.22
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 725-89-3
Molecular Formula: C9H4F6O2
Formula Weight: 258.12
Melting Point: 140-144°
Beilstein Reference: 2058600
Formuła:
C₉H₄F₆O₂ MW: 258.12 g/mol Temp. Wrzenia: 260 Temp. topnienia: 140…144 °C Gęstość: 1.420 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000388 Numer CAS: 725-89-3 Numer WE (dawny EINECS): 211-970-1 |