Drukuj
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
233196-1G 233196-5G
SIAL233196-1GEA 177 PLN
SIAL233196-1G SIAL233196-5G
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₄F₆O₂
MW: 258.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 260
Temp. topnienia: 138…139 °C
Numer MDL: MFCD00000376
Numer CAS: 24821-22-5
Numer WE (dawny EINECS): 246-479-1