2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20486.03
B20486.06
B20486.03EA
309
PLN
B20486.03
B20486.06
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła:
C₉H₄F₆O₂ Temp. Wrzenia: 260 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 136…140 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000376 Numer CAS: 24821-22-5 Numer WE (dawny EINECS): 246-479-1 |