2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26184.03
H26184.06
H26184.03EA
152
PLN
H26184.03
H26184.06
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 42580-42-7
Molecular Formula: C9H4F6O2
Formula Weight: 258.12
Melting Point: 77-80°
MDL No.: MFCD00013249
Formuła:
C₉H₄F₆O₂ MW: 258.12 g/mol Temp. topnienia: 77…80 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013249 Numer CAS: 42580-42-7 |