Drukuj
4'-(Trifluorometylo)acetofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Trifluoromethyl)acetophenone, p-(Trifluoromethyl)acetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
233188-25G 233188-5G
SIAL233188-25GEA 794 PLN
SIAL233188-25G SIAL233188-5G
4'-(Trifluorometylo)acetofenon, Sigma-Aldrich®
4'-(Trifluorometylo)acetofenon
Formuła: C₉H₇F₃O
Temp. Wrzenia: 205 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 26…29 °C
Gęstość: 0,924 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000401
Numer CAS: 709-63-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-913-0