4'-(Trifluorometylo)acetofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Trifluoromethyl)acetophenone, p-(Trifluoromethyl)acetophenone
A15529.06
A15529.14
A15529.06EA
447
PLN
A15529.06
A15529.14
4'-(Trifluorometylo)acetofenon ≥98%
4'-(Trifluorometylo)acetofenon
Purity: 98+%
CAS No.: 709-63-7
Molecular Formula: C9H7F3O
Formula Weight: 188.15
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Characteristic
Melting Point: 29-35°
Boiling Point: 83-85°/9mm
Beilstein Reference: 1870425
MDL No.: MFCD00000401
Formuła:
C₉H₇F₃O MW: 188.15 g/mol Temp. Wrzenia: 83…85 °C (9 mmHg) Temp. topnienia: 29…35 °C Gęstość: 0.924 Temp. Zapłonu: 84 °C (183 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000401 Numer CAS: 709-63-7 Numer WE (dawny EINECS): 211-913-0 |