Drukuj
4'-(Trifluorometylo)acetofenon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
214450050 214450010 214450250
ACRO214450050EA 533 PLN
ACRO214450050 ACRO214450010 ACRO214450250
4'-(Trifluorometylo)acetofenon 99%
Formuła: C₉H₇F₃O
Temp. Wrzenia: 79…80 °C (8 mmHg)
Temp. topnienia: 30…33 °C
Gęstość: 0,92 g/cm³
Temp. Zapłonu: 84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000401
Numer CAS: 709-63-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-913-0
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 33 °C
GC ≥98.5 %