4-Fluoro-o-xylene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Fluoro-3,4-dimethylbenzene, 4-Fluoro-1,2-dimethylbenzene
A18253.06
A18253.14
A18253.22
A18253.06EA
351
PLN
A18253.06
A18253.14
A18253.22
4-Fluoro-o-xylene ≥98%
4-Fluoro-o-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 452-64-2
Molecular Formula: C8H9F
Formula Weight: 124.16
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4815
Odour: Aromatic
Boiling Point: 148-149°
Beilstein Reference: 1856457
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039217
Formuła:
C₈H₉F Temp. Wrzenia: 148…149 °C Gęstość: 1,000 Temp. Zapłonu: 40 °C (104 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039217 Numer CAS: 452-64-2 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |